Learn More
Thermo Scientific Chemicals Urapidil hydrochloride, 98+%
Code produit 15435479
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
Conditionnement:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15435479 500 mg 500mg
15415479 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15435479 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J63219.ME
 Article restreint
Estimated Shipment: 14-12-2026
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
alpha-1-Adrenoceptor antagonist and 5-HT1A receptor agonist | CAS: 64887-14-5 | C20H29N5O3·HCl
alpha-1-Adrenoceptor antagonist and 5-HT1A receptor agonist
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64887-14-5
Formule moléculaire C20H29N5O3·HCl
Synonyme 6-(3-[4-(2-Methoxypenyl)-1-piperaziny]propylamino)-1,3-dimethyluracil hydrochloride
Spécification
Quantité 500 mg
Description Blanc
Format Powder
À utiliser avec (application) alpha-1-Adrenoceptor antagonist and 5-HT1A receptor agonist
Doser ≥ 98%
Poids de la formule 423.93g/mol
Type de produit Signal Transduction Reagent
Forme Powder