Learn More
Acide ursodésoxycholique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11434487
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11434487 1 g 1g
11444487 5 g 5g
11454487 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11434487 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20490.03
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A secondary bile acid
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 128-13-2
Formule moléculaire C24H40O4
Poids moléculaire (g/mol) 392.58
Numéro MDL MFCD00003680
Clé InChI RUDATBOHQWOJDD-UZVSRGJWSA-N
Synonyme ursodeoxycholic acid, ursodiol, actigall, ursofalk, ursolvan, delursan, ursodeoxycholate, urso, urso forte, ursodesoxycholic acid
CID PubChem 31401
ChEBI CHEBI:9907
Nom IUPAC 4R)-4-[(3R,5S,7S,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3,7-acide dihydroxy-10,13-diméthyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tétradecahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthrène-17-yl]pentanoïque
SMILES [H][C@@]12CC[C@H]([C@H](C)CCC(O)=O)[C@@]1(C)CC[C@@]1([H])[C@@]2([H])[C@@H](O)C[C@]2([H])C[C@H](O)CC[C@]12C
Spécification
Nom chimique ou matériau Ursodeoxycholic acid
Point de fusion 201°C to 204°C
Quantité 1 g
Merck Index 14,9889
Poids de la formule 392.56
Pourcentage de pureté 99%