Learn More
Norme américaine EPA RCRA relative aux éléments : Ag, As, Ba, Cd, Cr, Hg, Pb, Se @ 100 μg/mL dans 5 % de HNO3, VHG™
Code produit 30003168
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30003168 100 mL 100mL
30003042 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 30003168 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGSM45100
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Norme américaine EPA RCRA relative aux éléments : Ag, As, Ba, Cd, Cr, Hg, Pb, Se @ 100 μg/mL dans 5 % de HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Arsenic/Barium/Cadmium/Chromium/Lead/Mercury/Selenium/Silver
CAS 7440-38-2, 7440-39-3, 7440-43-9, 7440-47-3, 7439-92-1, 7439-97-6
Méthodes ICP/ICP-MS
Noms d’analytes ou de composants Arsenic/Barium/Cadmium/Chromium/Lead/Mercury/Selenium/Silver
Conditions d’expédition Température ambiante
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvent or Matrix Diluer HNO3
Quantité 100 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Arsenic 100 μg/mL/Barium 100 μg/mL/Cadmium 100 μg/mL/Chromium 100 μg/mL/Lead 100 μg/mL/Mercury 100 μg/mL/Selenium 100 μg/mL/Silver 100 μg/mL