Learn More
USP39 Antibody (SR2104), Novus Biologicals™
Code produit 18601384 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
50 μg
Conditionnement:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18601384 50 μg 50µL
18617474 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18601384 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP32246850ul
 Article restreint
Estimated Shipment: 07-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Rabbit Monoclonal Antibody
USP39 Monoclonal specifically detects USP39 in Human∣Mouse samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence∣Immunohistochemistry∣Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène USP39
Applications Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Western Blot
Classification Monoclonal
Clone SR2104
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200
Formule PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Alias de gène CGI-21, HSPC332, Inactive ubiquitin-specific peptidase 39,65K, SAD1 homolog, SAD1MGC75069, small nuclear ribonucleoprotein 65kDa (U4/U6.U5), SnRNP assembly defective 1 homolog, SNRNP65, U4/U6.U5 tri-snRNP-associated 65 kDa protein, U4/U6.U5 tri-snRNP-associated protein 2, ubiquitin specific peptidase 39, ubiquitin specific protease 39
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthesized peptide derived from human USP39 (Uniprot #: Q53GS9)
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 50 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cell Biology
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 10713
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus