Learn More
BD Tube EDTA K3 Vacutainer™
Description
Les sels d’EDTA (acide tétraacétique à l’éthylène diamine) sont utilisés pour l’anticoagulation du sang total pour les études hématologiques, car les composants cellulaires du sang sont particulièrement bien conservés par l’EDTA. Ils fonctionnent comme un anticoagulant car ils forment des complexes avec des ions métalliques tels que le calcium, inhibant ainsi la cascade de coagulation. L’anticoagulation avec EDTA est irréversible.
- La concentration d’EDTA est de 1,8 mg par ml de sang total lorsque le niveau de remplissage est correct
- Le mélange correct (8-10 retournements) du tube EDTA immédiatement après la prise de l’échantillon de sang est extrêmement important pour éviter la microcoagulation
- Tous les tubes sont fournis en boîtes de 100 tubes (lot de 10 boîtes = 1000 tubes)
Tekniske data
Tekniske data
| Type de produit | Tube EDTA |
| Additif | K3EDTA |
| Matériau | PET |
| Stérilité | Stérile |
| Type de bouchon | Hemogard |
| Capacité (métrique) | 3 mL |
| Couleur de bouchon | Lavande |
| Dimension du tube | 13 x 75 mm |
| À utiliser avec (application) | Utilisé pour obtenir un sang total ou un échantillon de plasma EDTA |
| Type d’étiquette | Bloc |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- BD Vacutainer K3E (EDTA) 5.4 mg Blood Collection Tubes
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H332-Nocif par inhalation.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- MIXTURE LIST-Contain: Tripotassium EDTA Dihydrate
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.