Learn More
BD Tubes d’EDTA en PET Vacutainer™
Code produit 12824811
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
PET
Conditionnement:
1000 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
12824811 PET 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 12824811 Fournisseur BD Code fournisseur 368856
 Article restreint
Estimated Shipment: 20-11-2026
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Spécification
Type de produit Tube EDTA Vacutainer
Additif K2EDTA
Matériau PET
Type de bouchon Hemogard
Capacité (métrique) 3 mL
Couleur de bouchon Lavande
Dimension du tube 13 x 75 mm
À utiliser avec (application) Prélèvement d’échantillons de sang total ou de plasma EDTA
Type d’étiquette Papier
compliance-icons
Identifiant produit
  • X1000 BD Vacutainer EDTA tube
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: dipotassium EDTA dihydrate