Learn More
Phenomenex™ Verex™ Scellés à pression Cert+, 11 mm, avec septa, sans fente
Code produit 31742956 Tous les produits Phenomenex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Conditionnement:
1000 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
31742956 Bleu 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 31742956 Fournisseur Phenomenex™ Code fournisseur AR0565213C
Estimated Shipment: 26-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Accessoires pour utilisation avec des fioles de chromatographie et dans diverses applications chromatographiques.
  • Analyse : Propreté et performance testées de manière standard
  • Certification : 100 % sans défaut
  • Configurations : Fioles spécialisées, fioles à bouchon serti, fioles à bouchon vissé, fioles à bouchon snap, kits de fioles assemblés VOA/ASE, kits de stockage assemblés VOA/ASE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Bleu
Diamètre (métrique) externe 11 mm
Pré-fendu No
Stérilité Stérile
Septum PTFE / silicone
Taille du bouchon 11 mm
Marking Spot Non
Autoclavable Autoclavable
Type de produit Bouchon