Learn More
Vesicular Stomatitis Indiana Virus Glycoprotein Antibody, DyLight 755, R&D Systems™
Code produit 30032649 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30032649 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30032649 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP326070IR
 Article restreint
Estimated Shipment: 11-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Vesicular Stomatitis Indiana Virus Glycoprotein Polyclonal antibody specifically detects Vesicular Stomatitis Indiana Virus Glycoprotein in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antigène Vesicular Stomatitis Indiana Virus Glycoprotein
Applications Western Blot, ELISA
Classification Polyclonal
Conjugué DyLight 755
Dilution Western Blot, ELISA
Formule 50mM Sodium Borate
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Rabbits immunized with purified, recombinant Vesicular Stomatitis Indiana Virus Glycoprotein (Accession#: NP_041715.1, Uniprot#: P03522, Met1-Ser467)
Méthode de purification Antigen and protein A Affinity-purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Espèces cibles Virus
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG