Learn More
Vesicular Stomatitis Indiana Virus Glycoprotein Antibody [Janelia Fluor™ 635], R&D Systems™
Code produit 30163585
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30163585 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30163585 Fournisseur Novus Biologicals (Bio-Techne) Code fournisseur NBP326070JF635
 Article restreint
Estimated Shipment: 11-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Vesicular Stomatitis Indiana Virus Glycoprotein Polyclonal antibody specifically detects Vesicular Stomatitis Indiana Virus Glycoprotein in Virus samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Vesicular Stomatitis Indiana Virus Glycoprotein
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Janelia Fluor 635
Formule 50mM Sodium Borate
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Vesicular Stomatitis Indiana Virus Glycoprotein (Accession#: NP_041715.1; Uniprot#: P03522; Met1-Ser467).
Méthode de purification Antigen and protein A Affinity-purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Espèces cibles Virus
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus