Learn More
Vinyltriéthylsilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11393166
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11393166 1 g 1g
11303176 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11393166 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L12461.03
 Article restreint
Estimated Shipment: 29-12-2026
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1112-54-5 | C8H18Si | 142.32 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1112-54-5
Formule moléculaire C8H18Si
Poids moléculaire (g/mol) 142.32
Numéro MDL MFCD00041345
Clé InChI HBWGDHDXAMFADB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme vinyltriethylsilane, triethylvinylsilane, triethyl vinyl silane, vinyl triethyl silane, ethenyl-triethylsilane, triethylsilyl ethylene, ethenyl triethyl silane, pubchem13130, triethyl vinyl silane #
CID PubChem 559195
Nom IUPAC ethenyltriethylsilane
SMILES CC[Si](CC)(CC)C=C
Spécification
Point d’ébullition 145°C to 146°C
Nom chimique ou matériau Vinyltriethylsilane
Quantité 1 g
Point d’éclair 25°C (77°F)
Indice de réfraction 1.434
Densité 0.771
Numéro UN UN1993
Beilstein 1743830
Poids de la formule 142.32
Pourcentage de pureté 97%