Learn More
Tocris Bioscience™ VZ 185
Description
Potent and selective VHL-based dual Degrader (PROTAC™) of BRD7/9 (DC50 values are 4 and 34 nM for BRD7 and BRD9, respectively). Exhibits selectivity for BRD7/9 degradation over other bromodomain-containing proteins and other BAF/PBAF subunits. Displays cytotoxicity towards EOL-1 and A-204 cancer cell lines.
Negative control cis VZ 185 (Cat. No. 6939) also available.
PROTAC™ is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | (2S,4R)-N-(2-((5-(4-(2,6-Dimethoxy-4-(2-methyl-1-oxo-1,2-dihydro-2,7-naphthyridin-4-yl)benzyl)piperazin-1-yl)pentyl)oxy)-4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)-1-((S)-2-(1-fluorocyclopropane-1-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoyl)-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxamide |
| CAS | 2306193-61-1 |
| Quantity | 5 mg |
| Molecular Formula | C53H67FN8O8S |
| Purity | 98% |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?