Learn More
Water, LC-MS Grade
Code produit 18871496
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
18871496 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18871496 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 047146.K2
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Mobile phase solvent in LC-MS analysis | CAS: 7732-18-5 | H2O | 18.015 g/mol
It is used as mobile phase solvent in LC-MS analysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7732-18-5
Formule moléculaire H2O
Poids moléculaire (g/mol) 18.015
Numéro MDL MFCD00011332
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
CID PubChem 962
ChEBI CHEBI:15377
Nom IUPAC oxidane
SMILES O
Spécification
Nom chimique ou matériau Water
Couleur Colorless
Point de fusion 0°C
Point d’ébullition 100°C
Beilstein 2050024
Merck Index 14,10039
Informations sur la solubilité Soluble in water. Insoluble in polar liquids.
Poids de la formule 18.02
Qualité LC-MS
Odeur Odorless
Densité 1.000 g/mL
Quantité 1 L
Indice de réfraction 1.34
Forme physique Liquide