Learn More
Solution d'enrichissement en éléments majeurs Waters EG3 : B, Li, P, Sr @ 1000; Ca, K, Mg, Na @ 10000 μg/mL dans 5 % de HNO3, VHG™
Code produit 30002968
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30002968 100 mL 100mL
17949259 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 30002968 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGSSEG3100
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Solution d'enrichissement en éléments majeurs Waters EG3 : B, Li, P, Sr @ 1000; Ca, K, Mg, Na @ 10000 μg/mL dans 5 % de HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Boron/Lithium/Phosphorus/Strontium/Calcium/Magnesium/Potassium/Sodium
CAS 7440-42-8, 7439-93-2, 7723-14-0, 7440-24-6, 7440-70-2, 7439-95-4
Méthodes ICP/ICP-MS
Noms d’analytes ou de composants Boron/Lithium/Phosphorus/Strontium/Calcium/Magnesium/Potassium/Sodium
Conditions d’expédition Température ambiante
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvent or Matrix Diluer HNO3
Quantité 100 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Boron 100 μg/mL/Lithium 100 μg/mL/Phosphorus 100 μg/mL/Strontium 100 μg/mL/Calcium 1000 μg/mL/Magnesium 1000 μg/mL/Potassium 1000 μg/mL/Sodium 1000 μg/mL