Learn More
WBSCR27 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Code produit 18604492 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.02 mL
0.1 mL
Conditionnement:
0.02mL
0.10mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18604492 0.02 mL 0.02mL
18646742 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18604492 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP2939730.02ml
 Article restreint
Estimated Shipment: 04-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Rabbit Polyclonal Antibody
WBSCR27 Polyclonal specifically detects WBSCR27 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène WBSCR27
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunohistochemistry-Paraffin
Formule PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gène MGC40131, Williams Beuren syndrome chromosome region 27, Williams-Beuren syndrome chromosomal region 27 protein
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-245 of human WBSCR27 (NP_689772.2). MAQEEGGSLPEVRARVRAAHGIPDLAQKLHFYDRWAPDYDQDVATLLYRAPRLAVDCLTQALPGPPHSALILDVACGTGLVAAELRAPGFLQLHGVDGSPGMLEQAQAPGLYQRLSLCTLGQEPLPSPEGTFDAVLIVGALSDGQVPCNAIPELHVTKPGGLVCLTTRTNSSNLQYKEALEATLDRLEQAGMWEGLVAWPVDRLWTAGSWLPPSWRWYPASLPRMASSPALSTCTESGRRPRLRK
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.02 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cell Biology
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 155368
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus