Learn More
Zwiebel™ Weights Set
Código de producto. 11830982
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Weight (Metric):
1110 g (Total)
210 g (Total)
6110 g (Total)
Description:
E2 Series
F1 Series
missing translation for 'unitSize'
Each
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11830982
missing translation for 'mfr': Zwiebel™ PBI56851
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Manufactured to the highest standard. Zwiebel™ Weights Set are precise measuring tools.
  • Stainless steel calibration weight
  • Delivered with a calibration certificate guaranteeing traceability/In compliance with OIML R111
  • Supplied individually or as a set, in a plastic case or a wooden box
Especificaciones
Product Type Calibration Weight
Certifications/Compliance Cofrac calibration certificate
Description F1 Series
Material Antimagnetic Stainless Steel
Case Material Polypropylene
Weight (Metric) 6110 g (Total)
Shape Cylindrical
Includes Case includes gripper
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado