Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Perforated Aluminum Capsules
GREENER_CHOICE
Product Code. 11718789 Shop All Wheaton Science Products Products
Click to view available options
Color:
Blue
Green
Natural
Red
Closure Size:
13 mm
20 mm
Unit Size:
Pack of 1000
Product Code. 11718789
Brand: DWK Life Sciences 22419207
Only null left
Add to basket
Add to basket
Tear-off seals remove completely allowing content to pour from bottle. Wheaton™ Tear-Off Aluminum Seals, Unlined are available in a wide range of sizes and colors.
Tear-off seals remove completely allowing content to pour from bottle. Wheaton™ Tear-Off Aluminum Seals, Unlined are available in a wide range of sizes and colors.
  • Good barrier properties
  • Color selection includes natural, red, blue and green
  • Chemically resistant to alcohol and acetone, among many others
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Color Green
Material Aluminum
Quantity 1000/Cs.
Type Complete Tear-off Cap
Closure Size 13 mm
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato