missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Wheaton™ Extended Controlled 20mm LDPE Dropper Tips

Product Code. 12418812 Shop All Wheaton Science Products Products
Click to view available options
Color:
Blue
Green
Natural
Orange
Pink
Purple
Red
White
Yellow
Material:
LDPE
Polyethylene
No. per Case:
100 Cs.
1000 Cs.
Tamaño de la unidad:
Pack of 100
Pack of 1000
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12418812

Marca: DWK Life Sciences 242433

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

20mm extended controlled dropper tip made of LDPE (Low Density Polyethylene)

  • Extended controlled dropper tip dispenses one drop at a time
  • Average drop size is 44μL ±6μL
  • Case of 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Color Orange
Material LDPE
No. per Case 100 Cs.
Certifications/Compliance ISO 9001
Drop Size 41 μL
Product Type Dropper Tip
For Use With (Equipment) Plastic dropping bottle
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado