Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Potter-Elvehjem Tissue Grinders With Radial Serrations
Codice prodotto. 12451461 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacity:
0.06 oz., 2mL
0.16 oz., 5mL
0.33 oz., 10mL
0.5 oz., 15mL
1.01 oz., 30mL
1.85 oz., 55mL
Diameter (English) Outside:
0.47 in.
0.51 in.
0.62 in.
0.74 in.
0.94 in.
1.18 in.
Length (English):
7.99 in.
8.62 in.
10.4 in.
Length (English) Tube:
1.7 in.
2.59 in.
2.91 in.
3.3 in.
4.64 in.
5.1 in.
Dimensione della confezione:
Pack of 2
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 12451461
Marca: DWK Life Sciences 357989
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Serrated PTFE pestle disperses homogenate into the mortar cylinder more efficiently
Grinders are precisely constructed with completely interchangeable parts, allowing for easier replacement of parts.
  • Mortar made from low extractable borosilicate glass
  • Radial serrated PTFE pestle
  • Interchangeable parts
  • Autoclavable
Order Info
Grinding chamber clearance is 0.004 in. to 0.006 in. (0.1 to 0.15mm). Depth of the serrations is 0.020 in. to .025 in. . Diameter of the stainless steel shaft is 0.25 in. (6.3mm).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diameter (English) Outside 0.94 in.
Diameter (Metric) Outside 24mm
Capacity (English) 1.01 oz.
Capacity (Metric) 30 mL
Material Borosilicate Glass, PTFE
Product Type Tissue Grinder
Length (English) 10.4 in.
Length (Metric) 266mm
Length (English) Tube 4.64 in.
Length (Metric) Tube 118mm
Capacity 1.01 oz., 30mL
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato