Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Serum Bottles and Vials
Produktkod. 10520853 Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacity (Metric):
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
30 mL
50 mL
60 mL
100 mL
125 mL
Color:
Amber
Clear
Förpackningsstorlek
Pack of 144
Pack of 288
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10520853
missing translation for 'mfr': DWK Life Sciences 223738
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
These bottles have exceptional wall strength and superior heat and chemical tolerances
Ideal for long- and short-term sample storage and vaccine/injectable drug containers.
  • Clear borosilicate glass conforms to USP Type 1 requirements
  • Amber borosilicate glass conforms to USP Type 1 requirements
  • Shrink wrapped partitioned modules reduce breakage
Uppfyllande
Meet requirements for Class A of the United States Pharmacopeia for Type I glass.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Capacity 0.17 oz., 5mL
Capacity (Metric) 5 mL
Capacity (English) 0.17 oz.
Color Clear
Diameter (English) 0.9 in.
Material Borosilicate Glass
Height (Metric) 47 mm
Height (English) 1.85 in.
Diameter (Metric) 23 mm
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.