Learn More
GA International White Permanent Autoclave-Resistant Thermal-Transfer Labels
Click to view available options
Dimensions (LxW):
101.6 x 25.4 mm
101.6 x 50.8 mm
101.6 x 63.5 mm
31.8 x 16 mm and 9.5 mm Circle
33 x 15.9 mm
50.8 x 25.4 mm
50.8 x 50.8 mm
57.1 x 31.7 mm
63.5 x 31.8 mm
66.8 x 28.6 mm
76.2 x 25.4 mm
Diameter (Metric):
25.4 mm
76.2 mm
Unit Size:
Pack of 1000
Pack of 2000
Pack of 500
Description
- The versatile labels can permanently adhere to a variety of surfaces such as metal, plastic, and glass
- Can resist high temperatures, ideal for multiple steam autoclave sterilization cycles, gamma irradiation (up to 50 KGy), and Ethylene oxide sterilization
- Printable with all major thermal-transfer printer brands
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Adhesive Type | Permanent |
| Color | White |
| Finish | Medium Gloss |
| Format | Roll |
| Material | Thermoplastic Film |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Product Type | Label |
| Sterility | Non-sterile |
| Labels per Row | 1 Label |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.