Learn More
Kimberly-Clark™ Scott™ Slimfold Hand Towels
GREENER_CHOICE
Product Code. 11715254
Click to view available options
Dimensions (L x W):
295 x 190 mm
Dimensione della confezione:
Pack of 16
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11715254
Marca: Kimberly-Clark™ 5856
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
High capacity pack of hand towels for high traffic washrooms. Scott™ Slimfold Hand Towels are individually dispensed to promote hygiene and reduce waste.
  • Supplied in packs of 16 x 110 white, 1 ply sheets (1,760 total)
  • Unique design fits the tightest spaces inside or outside of the washroom
  • Unique Airflex™ technology provides superior strength, softness and absorbancy
  • Multifold hand towels dispense one at a time, reducing waste and keeping refill frequency and costs to a minimum
  • Compatible with the Aquarius™ Slimfold Folded Hand Towel Dispenser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Hand Towel
Length (English) 11.6 in.
Length (Metric) 295 mm
Width (English) 7.5 in.
Width (Metric) 190 mm
Material AIRFLEX Fabric
Basis Weight 4 kg (8.8 lb.)
Certifications/Compliance ISO 14001, ISO 9001
Color White
Dimensions (L x W) 295 x 190 mm
Format M-fold
For Use With (Application) For use in small washrooms, or areas of heavy use where several dispensers can be installed where needed;
For Use With (Equipment) Aquarius™ Slimfold Folded Hand Towel Dispenser
Packaging Quantity 16 Pk.
Ply 1-ply
Size Medium
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato