Learn More
3M™ White SMS Based Fabric Category I Protective Coveralls
Click to view available options
Size:
Large
X-Large
3X-Large
Packungsgröße:
Pack of 20
Spezifikation
Spezifikation
| Product Type | General Purpose Coveralls |
| Size | Large |
| Gender | Unisex |
| Disposable | Single-use |
| Waist Style | Elastic |
| Ankle Style | Elastic |
| Cuff Style | Elastic |
| Neck Style | Hooded |
| Hood Type | 2-panel |
| Seam Type | Serged |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur