Learn More
TRIM27 Antibody (PCRP-TRIM27-1B3), Biotin, R&D Systems™
Code produit 18607746 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18607746 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18607746 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP308579B
 Article restreint
Estimated Shipment: 02-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
TRIM27 Monoclonal specifically detects TRIM27 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry/Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Protein Array.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène TRIM27
Applications Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Protein Array
Classification Monoclonal
Clone PCRP-TRIM27-1B3
Conjugué Biotin
Formule PBS
Alias de gène Ret finger proteinRING finger protein 76, RFPtripartite motif protein TRIM27, RNF76RFP transforming protein, tripartite motif containing 27, tripartite motif-containing 27, Tripartite motif-containing protein 27, zinc finger protein RFP
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant full-length human TRIM27 protein (Uniprot: P14373)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 5987
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG2a
Gamme de produits Novus
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.