Learn More
TERUMO Kits de sécurité pour perfusion à ailettes SURFLO™
Code produit 17192824
Modifier l'affichage
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
18 G
19 G
21 G
22 G
23 G
25 G
Longueur (métrique) du tube:
9 cm
30 cm
Conditionnement:
50 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Calibre d’aiguille Longueur (métrique) du tube Conditionnement
17192824 25 G 30 cm 50 pièces
17112824 18 G 30 cm 50 pièces
17122824 19 G 30 cm 50 pièces
17132824 21 G 9 cm 50 pièces
17142824 21 G 30 cm 50 pièces
17152824 22 G 9 cm 50 pièces
17162824 22 G 30 cm 50 pièces
17172824 23 G 9 cm 50 pièces
17182824 23 G 30 cm 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17192824 Fournisseur TERUMO Code fournisseur 8SVS25NL30
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Destiné à introduire ou à retirer des fluides du système vasculaire après ponction veineuse (18 - 25 G).
  • Fabriqué dans un matériau résistant au pliage pour éviter tout pli lors de la mise en place et assurer un meilleur confort au patient
  • Les ailettes sont grandes et flexibles pour une bonne prise en main et une fixation sûre.
  • Réduction de la pression sur la paroi du vaisseau sanguin grâce à des ailettes légèrement inclinées
  • Activation facile du mécanisme de sécurité, les doigts restent à distance de la canule en permanence.
  • Un signal sonore est émis lors de l'activation du mécanisme de sécurité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Ensemble de perfusion
Couleur Orange
Matériau Tube en PVC, aiguille siliconée
Calibre d’aiguille 25 G
Stérilité Stérile
Sans latex Oui
Longueur (métrique) du tube 30 cm