Learn More
WIPI2 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Code produit 18606150 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.02 mL
0.1 mL
Conditionnement:
0.02mL
0.10mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18606150 0.1 mL 0.10mL
18693241 0.02 mL 0.02mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18606150 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP2936460.1ml
 Article restreint
Estimated Shipment: 04-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Rabbit Polyclonal Antibody
WIPI2 Polyclonal specifically detects WIPI2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for ELISA, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène WIPI2
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500 - 1:1000
Formule PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gène ATG18B, Atg21, CGI-50, DKFZP434J154, DKFZp686P02188, FLJ12979, FLJ14217, FLJ42984, WD repeat domain phosphoinositide-interacting protein 2, WD repeat domain, phosphoinositide interacting 2, WD40 repeat protein interacting with phosphoinositides 2, WIPI-2, WIPI49-like protein 2
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 187-436 of human WIPI2 (NP_057087.2). LAALAFDASGTKLATASEKGTVIRVFSIPEGQKLFEFRRGVKRCVSICSLAFSMDGMFLSASSNTETVHIFKLETVKEKPPEEPTTWTGYFGKVLMASTSYLPSQVTEMFNQGRAFATVRLPFCGHKNICSLATIQKIPRLLVGAADGYLYMYNLDPQEGGECALMKQHRLDGSLETTNEILDSASHDCPLVTQTYGAAAGKGTYVPSSPTRLAYTDDLGAVGGACLEDEASALRLDEDSEHPPMILRTD
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Autophagy, Cell Biology, Endocrinology
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 26100
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus