Learn More
R&D Systems™ Wiskostatin
Code produit 18093862
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18093862 50 mg 50mg
18065532 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18093862 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 4434/50
 Article restreint
Estimated Shipment: 23-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Tocris product, part of R&D Systems. N-WASP inhibitor; inhibits Arp2/3 activation
Inhibitor of neural Wiskott-Aldrich syndrome protein (N-WASP) activity. Interacts with the regulatory GTPase-binding domain of N-WASP; inhibits activation of Arp2/3 complex by maintaining N-WASP in an inactive conformation. Also inhibits PIP2-induced actin polymerization (EC50 ∽ 4μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 253449-04-6
Formule moléculaire C17H18Br2N2O
Spécification
Nom chimique ou matériau Wiskostatin
Quantité 50 mg
Gamme de produits Tocris
Poids de la formule 426.15
Pureté >99%
Poids moléculaire 426.15