missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TRA-1-81 Mouse, anti-Human, APC, Clone: TRA-1-81, STEMCELL Technologies

Code produit 17108811
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 Tests
25 Tests
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
17108811 100 Tests
17118811 25 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17108811 Fournisseur Stemcell Technologies Code fournisseur 60065AZ
 Article restreint
Estimated Shipment: 04-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

  • The TRA-1-81 antibody reacts with a carbohydrate epitope on TRA-1-81, a high-molecular-mass (> 200 kDa) glycoprotein expressed on the surface of human embryonal carcinoma (EC), embryonic germ (EG), embryonic stem (ES), and induced pluripotent stem (iPS) cells, as well as rhesus monkey and rat ES cell lines
  • No immunoreactivity is observed with mouse EC, EG, ES, or iPS cells
  • The epitope of the TRA-1-81 antibody is associated with a keratan-sulfated transmembrane protein identified as podocalyxin and is resistant to treatment with neuraminidase

Spécification

Antigène TRA-1-81
Applications Immunohistochemistry, Western Blot, ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry
Classification Monoclonal
Clone TRA-1-81
Conjugué APC
Espèces hôtes Mouse
Quantité 100 Tests
Primaire ou secondaire Primary
Espèces cibles Rhesus Monkey, Human, Rat
Isotype IgM κ
Type de cellule Pluripotent Stem Cells
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.