missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Waters Corporation XBridge BEH300 C18 Column

Product Code. 13175229
Encompass
Click to view available options
Length (Metric):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (Metric):
1 mm
2.1 mm
4.6 mm
Particle Size:
3.5 μm
5 μm
10 μm
Unit Size:
Each
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 13175229

Brand: Waters Corporation 186003617

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

The XBridge BEH300 C18 Peptide Separation Technology (PST) columns are optimized and QC tested for peptide separations.

  • The wide-pore (300 Å) trifunctionally bonded BEH particle offers you the widest usable pH range, superior low pH stability, and ultra-low column bleed to assay samples for proteomics, protein characterization, and peptide synthesis.

Specifications

Diameter (Metric) 1 mm
Length (Metric) 150 mm
Max. Pressure 6000 psi (415 Bar)
Particle Shape Spherical
Particle Size 5 μm
Pore Size 300 Å
Quantity 1/Ea.
USP Type L1
Endcapped Yes
Type Column
For Use With (Application) Peptides
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt