Learn More
Thermo Scientific™ Gélose XLD
Description
Isolez et identifiez les sous-espèces de Salmonella et Shigella grâce à la gélose Thermo Scientific™ XLD, un milieu sélectif qui se base sur la fermentation du xylose, la décarboxylation de la lysine et la production de sulfure d’hydrogène pour la différenciation primaire des shigellae et salmonellae à partir de bactéries non pathogènes.
Les Salmonella et Shigella sont les principales causes des maladies entériques bactériennes et leur transmission s’effectue par ingestion de matières fécales, par contact entre les personnes ou par ingestion d’aliments ou d’eaux contaminés. L’ingestion d’un nombre relativement faible d’organismes peut causer une infection symptomatique. Les Salmonella et Shigella sont des bacilles aérobie, à gram-négatif, à oxydase négatif. Certaines les Salmonella et toutes les Shigella sont non motiles.
Ce milieu est testé conformément à la norme ISO 11133-2 et est recommandé dans la norme ISO 6579 pour les tests des les Salmonella.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific en regroupant des tests manuels, semi-automatisés et entièrement automatisés performants, ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic, pour offrir une solution complète et de bout en bout afin de livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Testée conformément à la norme CEN ISO/TS 11133-2. Selon la norme ISO 6579 |
| Couleur | Rouge, transparent |
| Contenu et stockage | 2°C à 10°C |
| Format | Monoplaque de 90 mm |
| Origine de la fabrication | Royaume-Uni |
| Type de milieu | Gélose XLD |
| Type de produit | Gélose |
| Poids plein | 19,5 g ± 1,0 g |
| Type d’emballage | Sous film transparent - monocouche |
| Quantité | 10/boîte |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.