Learn More
Kallikrein 11 Antibody (101), Allophycocyanin, R&D Systems™
Code produit 18614690 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18614690 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18614690 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP289629APC
 Article restreint
Estimated Shipment: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
Kallikrein 11 Monoclonal specifically detects Kallikrein 11 in Human samples. It is validated for Sandwich ELISA Capture.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Kallikrein 11
Applications Sandwich ELISA Capture
Classification Monoclonal
Clone 101
Conjugué APC
Dilution Sandwich ELISA Capture
Formule PBS
Alias de gène EC 3.4.21, EC 3.4.21.-, EC 3.4.21.4, Hippostasin, hK11, kallikrein 11, kallikrein-related peptidase 11, MGC33060, PRSS20kallikrein-11, Serine protease 20, TLSPhippostasin, Trypsin-like protease
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Kallikrein 11 (Accession#: NP_006844.1; Met1-Asn250).
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 11012
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus