Learn More
TRAILR4/TNFRSF10D/DcR2 Antibody (104918R) [Biotin], R&D Systems™
Code produit 18614703 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18614703 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18614703 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur FAB633RB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    718.72€
    621.60€ / 0.1mL
    Save 97.12€
    13% Off
 Article restreint
Estimated Shipment: 04-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
TRAILR4/TNFRSF10D/DcR2 Monoclonal specifically detects TRAILR4/TNFRSF10D/DcR2 in Human samples. It is validated for CyTOF, ELISA, Flow Cytometry, Neutralization.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène TRAILR4/TNFRSF10D/DcR2
Applications CyTOF, ELISA, Flow Cytometry, Neutralization
Classification Monoclonal
Clone 104918R
Conjugué Biotin
Dilution Flow Cytometry, ELISA, Neutralization, CyTOF-ready
Formule PBS
Alias de gène CD264, CD264 antigen, DcR2, DCR2decoy with truncated death domain, Decoy receptor 2, TNF receptor-related receptor for TRAIL, TNF-related apoptosis-inducing ligand receptor 4, TRAIL-R4, TRAILR4TRAIL receptor 4, TRUNDDTRAIL receptor with a truncated death domain, tumor necrosis factor receptor superfamily member 10D, tumor necrosis factor receptor superfamily, member 10d, decoy with truncateddeath domain
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human TRAIL R4/TNFRSF10D, Ala56-His211, Accession # Q9UBN6
Méthode de purification Protein A or G purified from cell culture supernatant
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 8793
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG1
Gamme de produits Novus