Learn More
STEMCELL Technologies Y-27632 (Dihydrochloride)
Code produit 15427440
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
50 mg
5 x 10 mg
Conditionnement:
1mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15427440 1 mg 1mg
15537014 50 mg 50mg
15580821 5 mg 5mg
15627226 5 x 10 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15427440 Fournisseur STEMCELL Technologies Code fournisseur 72302
 Article restreint
Estimated Shipment: 17-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
RHO/ROCK pathway inhibitor; Inhibits ROCK1 and ROCK2
  • Y-27632 is a cell-permeable, highly potent and selective inhibitor of Rho-associated, coiled-coil containing protein kinase (ROCK)
  • Y-27632 inhibits both ROCK1 (Ki = 220 nM) and ROCK2 (Ki = 300 nM) by competing with ATP for binding to the catalytic site
Spécification
CAS 129830-38-2
Quantité 1 mg
Formule moléculaire C14H21N3O · 2HCl
Pureté ≥98%