Learn More
R&D Systems™ YK 4-279
Code produit 18065852
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18065852 50 mg 50mg
18054152 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18065852 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 4067/50
 Article restreint
Estimated Shipment: 27-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Tocris product, part of R&D Systems. Inhibitor of RNA helicase A (RHA)
Inhibitor of RNA Helicase A (RHA) binding to the oncogenic transciption factor EWS-FLI1. Inhibits Ewing's sarcoma family tumor (ESFT) cell growth; induces apoptosis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1037184-44-3
Formule moléculaire C17H13Cl2NO4
Spécification
Nom chimique ou matériau YK 4-279
Quantité 50 mg
Gamme de produits Tocris
Poids de la formule 366.2
Pureté >99%
Poids moléculaire 366.19