Learn More
Fluorure d’ytterbium(III) anhydre, Reacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11356218
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11356218 10 g 10g
11366218 1 g 1g
11346218 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11356218 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 011189.09
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 13760-80-0 | F3Yb | 230.04 g/mol
Ytterbium(III) fluoride is used in the preparation and study of fluorinated glasses. Further, it is employed as a laboratory reagent and in optical glasses and structural ceramics. It finds application in catalysts, electrical components and photo-optical materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13760-80-0
Formule moléculaire F3Yb
Poids moléculaire (g/mol) 230.04
Numéro MDL MFCD00049615
Clé InChI XASAPYQVQBKMIN-UHFFFAOYSA-K
Synonyme ytterbium 3+ trifluoride, ytterbium 3+ ion trifluoride, acmc-209ceg, ytterbium iii ; fluoride, fluoride, fluoride, yb, fluoride, ytterbium iii fluoride, anhydrous trace rare earth metals basis 10g
CID PubChem 21694467
SMILES [F-].[F-].[F-].[Yb+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ytterbium(III) fluoride
Point de fusion 1157°C
Note relative au nom Anhydrous
Forme physique Grumeau / poudre
Quantité 10 g
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Densité 8.2 g/mL
Numéro UN UN3288
Informations sur la solubilité Slightly soluble in strong mineral acids. Insoluble in water.
Nom IUPAC trifluorure d’ytterbium(3+)
Poids de la formule 230.04
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Reacton