Learn More
Oxyde d’yttrium(III), Reacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11396188
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11396188 1 kg 1kg
11386188 50 g 50g
11306198 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11396188 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 011180.A1
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1314-36-9 | O3Y2 | 225.81 g/mol
Yttriium(III) oxide is used to make phosphors for color TV tubes, yttrium iron garnets for use as microwave filters, high temperature superconductors, as a mineralizing agent for the formation of spinel and as a stabilizer for high-temperature service materials. It is presurcor for important inorganic compounds. It is a potential solid-state laser material which allows the efficient operation both in continuous operation and in pulsed regimes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Dans les phosphores pour tubes TV couleur, dans les filtres à micro-ondes et comme stabilisateur pour les matériaux d‘entretien à haute température
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1314-36-9
Formule moléculaire O3Y2
Poids moléculaire (g/mol) 225.81
Numéro MDL MFCD00011473
Clé InChI RUDFQVOCFDJEEF-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC diyttrium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Y+3].[Y+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Yttrium(III) oxide
Point de fusion 2410°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 1 kg
Odeur Odorless
Sensibilité Air Sensitive
Plage de pourcentage du dosage 99.9% (REO)
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Densité 5.01 g/mL
Merck Index 14,10107
Informations sur la solubilité Insoluble in water; Soluble in alcohol and dilute acids
Poids de la formule 225.81
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Reacton