Learn More
Trifluoroacétate d’yttrium(III) hydraté, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11495380
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11495380 50 g 50g
11485380 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11495380 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044597.18
 Article restreint
Estimated Shipment: 14-12-2026
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 304851-95-4 | C6F9O6Y | 427.95 g/mol
A fluorinated yttrium compound for proteomics research. Used in the manufacture of ceramics, glass, laser materials, phosphor. non-ferrous alloy iron and steel, and the additives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 304851-95-4
Formule moléculaire C6F9O6Y
Poids moléculaire (g/mol) 427.95
Numéro MDL MFCD05663780 MFCD00192577
Clé InChI NPATVYPXYMSPKD-UHFFFAOYSA-K
Synonyme yttrium trifluoroacetate
CID PubChem 22836421
Nom IUPAC Acide 2,2,2-trifluoroacétique ; yttrium ; hydrate
SMILES [Y+3].[O-]C(=O)C(F)(F)F.[O-]C(=O)C(F)(F)F.[O-]C(=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Yttrium (III) trifluoroacetate hydrate
Forme physique Cristalline
Quantité 50 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 427.95 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.9%