Learn More
Z-FA-FMK, TRC
Code produit 30457201
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
25 mg
Conditionnement:
1mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30457201 1 mg 1mg
30449538 5 mg -
30453832 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30457201 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCZ3500001MG
 Article restreint
Estimated Shipment: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 197855-65-5
Formule moléculaire C21H23FN2O4
Poids moléculaire (g/mol) 386.42
Synonyme N-[(1S)-2-[(3-Fluoro-1-methyl-2-oxopropyl)amino]-2-oxo-1-(phenylmethyl)ethyl]-carbamic acid Phenylmethyl Ester, [1(S)]-[2-[(3-Fluoro-1-methyl-2-oxopropyl)amino]-2-oxo-1-(phenylmethyl)ethyl]-carbamic acid Phenylmethyl Ester
Nom IUPAC Carbamate de benzyle N-[(2S)-1-[(4-fluoro-3-oxobutan-2-yl)amino]-1-oxo-3-phénylpropane-2-yl carbamate
SMILES CC(NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)OCc2ccccc2)C(=O)CF
Spécification
Nom chimique ou matériau Z-FA-FMK
Quantité 1 mg
Formule InChI InChI=1S/C21H23FN2O4/c1-15(19(25)13-22)23-20(26)18(12-16-8-4-2-5-9-16)24-21(27)28-14-17-10-6-3-7-11-17/h2-11,15,18H,12-14H2,1H3,(H,23,26)(H,24,27)/t15?,18-/m0/s1
Poids de la formule 386.1642