Learn More
(Z)-Tritriacont-24-en-16-un, TRC
Code produit 30450866
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
25mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30450866 25 mg 25mg
30454910 5 mg 5mg
30451884 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30450866 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT74114025MG
 Article restreint
Estimated Shipment: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 71177-09-8
Formule moléculaire C33H64O
Poids moléculaire (g/mol) 476.86
Nom IUPAC (Z)-tritriacont-24-en-16-un
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau (Z)-Tritriacont-24-en-16-one
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C33H64O/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-33(34)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18H,3-16,19-32H2,1-2H3/b18-17-
Poids de la formule 476.4957