Learn More
R&D Systems™ ZAP 180013
Code produit 18797916
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18797916 50 mg 50mg
18705756 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18797916 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 6821/50
 Article restreint
Estimated Shipment: 27-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Tocris product, part of R&D Systems. Zap70 inhibitor; inhibits interaction with ITAMs
ZAP 180013 is a zeta-chain-associated protein kinase 70 (Zap70) inhibitor (IC50 = 1.8 μM in fluorescence polarization assay). Inhibits the interaction of Zap70 SH2 domain with immunoreceptor tyrosine-based activation motif (ITAMs), within the T-cell antigen receptor (TCR) signaling pathway.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chloro-N-[(4-chlorophenyl)methyl]-2-(ethylsulfonyl)-N-(2-furanylmethyl)-4-pyrimidinecarboxamide
CAS 873080-25-2
Quantité 50 mg
Gamme de produits Tocris
Formule moléculaire C19H17Cl2N3O4S
Pureté 98%