Learn More
Zéolite Y, hydrogène, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15442487
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15442487 500 g 500g
15422487 25 g 25g
15432487 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15442487 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 045868.36
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
La zéolite Y est utilisée comme catalyseur de craquage dans les unités de craquage catalytique des raffineries de pétrole pour convertir des fractions à ébullition élevée de pétrole brut en essence, diesel et autres produits plus précieux. Utilisé dans la fabrication de détergents pour l’élimination de la dureté.
Zeolite Y is used as a cracking catalyst in petroleum refinery catalytic cracking units to convert high-boiling fractions of petroleum crude to more valuable gasoline, diesel and other products. Used in detergent manufacturing for the applications of the removal of hardness. It is also used as Odor control, industrial absorbents, industrial fillers, gas absorption, soil remediation, wastewater filtration, flocculating agent, animal feeds, hydroponics, molecular sieves, desiccants, lightweight concrete, acoustics and ceramics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1318-02-1
Formule moléculaire Al2O5Si
Poids moléculaire (g/mol) 162.043
Numéro MDL MFCD00132601
Clé InChI HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme kaolinite, montmorillonite aluminum pillared clay, silica-alumina catalyst support, grade 135, aidplusocma, bactekillermb, fiberfrax™, bactekillerbm101a, bactekillerbm102a, bactekillerbm501a, kaolinite, natural
CID PubChem 9942228
Nom IUPAC dioxosilane ; oxo(oxoalutanyloxy)alutane
SMILES O=[Al]O[Al]=O.O=[Si]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Zeolite Y
Forme physique Poudre, S.A. 660 M/g,2/g, rapport molaire de 5,2:1
Quantité 500 g
Conditionnement Flacon en plastique
Informations sur la solubilité Insoluble in water.