Learn More
Zéolithe Y, sodium, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15422477
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15422477 500 g 500g
15402477 25 g 25g
15412477 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15422477 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 045862.36
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1318-02-1 | Al2O5Si | 162.043 g/mol
Zeolite Y is a useful metal aluminum silicate for proteomics research. It is used as a cracking catalyst in petroleum refinery catalytic cracking units to convert high-boiling fractions of petroleum crude to more valuable gasoline, diesel and other products. It is also used as a molecular sieve and as an adsorbent of a wide variety of cations, such as Na+, K+, Ca2+, Mg2+ and others. Zeolite is used in the development of a variety of bioreactor devices and in the determination of serum triglycerides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • La zéolite Y est utilisée comme catalyseur du craquage catalytique dans les raffineries de pétrole pour convertir des fractions de pétrole brut à point d’ébullition élevé en essence, diesel et autres produits plus intéressants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1318-02-1
Formule moléculaire Al2O5Si
Poids moléculaire (g/mol) 162.043
Numéro MDL MFCD00132601
Clé InChI HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme kaolinite, montmorillonite aluminum pillared clay, silica-alumina catalyst support, grade 135, aidplusocma, bactekillermb, fiberfrax™, bactekillerbm101a, bactekillerbm102a, bactekillerbm501a, kaolinite, natural
CID PubChem 9942228
Nom IUPAC dioxosilane ; oxo(oxoalutanyloxy)alutane
SMILES O=[Al]O[Al]=O.O=[Si]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Zeolite Y, sodium
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.