Learn More
Bromure de zinc hydraté, 99,9 % (métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11339748
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11339748 500 g 500g
11329748 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11339748 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044230.36
 Article restreint
Estimated Shipment: 21-12-2026
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 299465-28-4 | Br2Zn | 225.19 g/mol
Zinc bromide is an optimal catalyst for stereospecific and regioselective reaction of silacyclopropanes with carbonyl compounds. Zinc bromide is employed as a lewis acid in organic chemistry. Has been used as a transparent shield against radiation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 299465-28-4
Formule moléculaire Br2Zn
Numéro MDL MFCD00011294
Clé InChI VNDYJBBGRKZCSX-UHFFFAOYSA-L
Synonyme zincbromide, zinc ii bromide, acmc-209p7h, zinc 2+ ion dibromide, ksc378m6n, zinc bromide hydrate, puratronic™, zinc bromide, anhydrous 100g
CID PubChem 10421208
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc bromide hydrate
Forme physique Cristalline
Quantité 500 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3260
Merck Index 14,10129
Informations sur la solubilité Soluble in water (4470mg/ml at 20°C),ethanol,ether,90% alcohol (2000mg/ml),and water (4710mg/ml at 25°C).
SMILES [Zn+2].[Br-].[Br-]
Nom IUPAC dibromure de zinc
Poids moléculaire (g/mol) 225.188
Poids de la formule 225.19 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.9%