Learn More
Alfa Aesar™ Zirconium(IV) 2-ethylhexanoate, 97%
Brand:  Alfa Aesar™ 039174.22
Additional Details : CAS : 2233-42-3 Poids : 0.10000kg
Quantity 100g
 View more versions of this product
Product Code. 11373548
  • 171.00€ / 100g
En stock, prêt à être expédié : 5
Specifications
Chemical Identifiers
2233-42-3
664.048
OFYFURKXMHQOGG-UHFFFAOYSA-J
6451377
CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].[Zr+4]
C32H60O8Zr
MFCD00072684
zirconium tetra 2-ethylhexanoate, zirconium 2-ethylhexanoate, 2-ethylhexanoate; zirconium 4+, zirconium iv 2-ethylhexanoate, acmc-1cfv3, zirconium octoate, 2-ethylhexanoate; zirconium +4 cation, zirconium iv 2-ethylhexanoate 25g, tetrakis 2-ethylhexanoic acid zirconium iv salt, zirconium 4+ tetrakis 2-ethylhexanoate
2-ethylhexanoate;zirconium(4+)
Specifications
Zirconium(IV) 2-ethylhexanoate
Moisture sensitive
100g
C32H60O8Zr
zirconium tetra 2-ethylhexanoate, zirconium 2-ethylhexanoate, 2-ethylhexanoate; zirconium 4+, zirconium iv 2-ethylhexanoate, acmc-1cfv3, zirconium octoate, 2-ethylhexanoate; zirconium +4 cation, zirconium iv 2-ethylhexanoate 25g, tetrakis 2-ethylhexanoic acid zirconium iv salt, zirconium 4+ tetrakis 2-ethylhexanoate
CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].[Zr+4]
664.048
664.04
97%
>93°C (199°F)
Amber
2233-42-3
MFCD00072684
OFYFURKXMHQOGG-UHFFFAOYSA-J
2-ethylhexanoate;zirconium(4+)
6451377
Viscous Liquid
Videos
SDS Documents