Learn More
Fluorure de zirconium(IV), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11394939
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11394939 50 g 50g
11384939 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11394939 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 086112.18
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Zirconium(IV) fluoride is used as a zirconium source in oxygen-sensitive applications such as metal production. Together with uranium salt, zirconium fluoride can be a component of fuel-coolant in molten salt reactors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7783-64-4
Formule moléculaire F4Zr
Numéro MDL MFCD00011307
Synonyme Zirconium tetrafluoride
Spécification
Nom chimique ou matériau Zirconium (IV) fluoride
Point de fusion 600°C (sublimation)
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 50 g
Formule linéaire ZrF4
Numéro UN UN3260
Merck Index 14,10175
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water; Soluble in hydrofluoric acid
Poids de la formule 167.21
Pourcentage de pureté 98%
Indice de réfraction 1.59
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 4.43 g/mL