Learn More
Oxyde de zirconium(IV), 99,7 % (pureté du métal, à l’exception de Hf), Hf < 75°ppm, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11333408
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11333408 250 g 250g
11323408 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11333408 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 036319.30
 Article restreint
Estimated Shipment: 14-12-2026
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Pour dépôt sous vide
For vacuum deposition. Raw material for the synthesis. Used as Additive of special glass, ceramics. It is also used as a detector of alpha-rays, which render it luminescent. As vacuum coating. Piezoelectric ceramics include filter ,speaker, the ultrasonic underwater acoustic detectors and so on . Stabilized oxide For refractory furnace linings, and in crucibles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1314-23-4
Formule moléculaire O2Zr
Poids moléculaire (g/mol) 123.22
Numéro MDL MFCD00011310 MFCD01868884
Clé InChI MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler
CID PubChem 62395
Nom IUPAC dioxozirconium
SMILES O=[Zr]=O
Spécification
Point d’ébullition ca 5000°C
Nom chimique ou matériau Zirconium(IV) oxide
Point de fusion ∽2700°C
Note relative au nom Hf < 75ppm
Couleur Blanc
Forme physique Morceau fritté de 3 à 12 mm
Quantité 250 g
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.7% metal basis excluding Hf
Densité 5.89
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in hot and concentrated hydrofluoric acid and sulfuric acid. Dissolves on heating in a mixture of 2 parts H2SO4 and 1 part water.
Poids de la formule 123.22