Learn More
Oxyde de zirconium(IV), oxyde de calcium stabilisé, 99,4 % (pureté du métal, à l’exclusion du Hf), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11368418
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11368418 1 kg 1kg
11348418 50 g 50g
11358418 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11368418 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 040452.A1
 Article restreint
Estimated Shipment: 07-12-2026
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Le zirconium est principalement utilisé dans la production de céramique. Le dioxyde de zirconium est également utilisé comme électrolyte solide dans les dispositifs électrochromiques, comme revêtement protecteur sur les particules de pigments de dioxyde de titane et comme matériau réfractaire dans l’isolation, les abrasifs et les émaux.
The main use of zirconia is in the production of ceramics. Zirconium dioxide is also used as the solid electrolyte in electrochromic devices As protective coating on particles of titanium dioxide pigments, as a refractory material, in insulation, abrasives and enamels.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1314-23-4
Formule moléculaire O2Zr
Poids moléculaire (g/mol) 123.22
Numéro MDL MFCD00011310 MFCD01868884
Clé InChI MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler
CID PubChem 62395
Nom IUPAC dioxozirconium
SMILES O=[Zr]=O
Spécification
Point d’ébullition ≈5000°C
Nom chimique ou matériau Zirconium(IV) oxide
Point de fusion ∽2700°C
Forme physique Poudre de maille -100
Quantité 1 kg
Informations sur la solubilité Insoluble in water. soluble in HF,and hot Sulphuric acid.
Poids de la formule 123.22
Pourcentage de pureté 99.4%
Conditionnement Flacon en plastique
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche