Learn More
Oxyde de zirconium(IV), yttria stabilisée, 99 % (pureté du métal à l’exclusion du Hf), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11363338
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11363338 500 g 500g
11353338 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11363338 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 036272.36
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Stabilisé avec 1,3 % d’yttrium
Instead of lime for the oxyhydrogen light. As organic intermediate and in pharmaceutical applications. Used as raw material for organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1314-23-4
Formule moléculaire O2Zr
Poids moléculaire (g/mol) 123.22
Numéro MDL MFCD00011310 MFCD01868884
Clé InChI MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler
CID PubChem 62395
Nom IUPAC dioxozirconium
SMILES O=[Zr]=O
Specifications
Point d’ébullition ca 5000°C
Nom chimique ou matériau Zirconium(IV) Oxide
Point de fusion ∽2700°C
Forme physique Poudre maillée de -325
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 99%, metal basis excluding Hf
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in hot and concentrated hydrofluoric acid and sulfuric acid.