Learn More
ZM 39923 hydrochloride, R&D Systems™
Description
Potent, selective inhibitor of Janus tyrosine kinase 3 (JAK3). pIC50 values are 7.1, 5.6, 4.4, and < 5.0 for JAK3, EGFR, JAK1 and CDK4 respectively. Breaks down in neutral buffer (t½ = 36 mins, pH 7.43, 25°C) to form ZM 449829 (Cat. No. 1366).
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | ZM 39923 hydrochloride |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | zm 39923 hydrochloride, jak3 inhibitor iv, zm39923 hydrochloride, 3-benzyl isopropyl amino-1-naphthalen-2-yl propan-1-one hydrochloride, 3-benzylisopropylamino-1-naphthalen-2-yl-propan-1-one hydrochloride, 2-naphthyl-n-isopropyl,n-benzyl-beta-aminoethylketone, hci, 3-n-benzyl-n-isopropyl amino-1-naphthalen-2-yl propan-1-one hydrochloride, c23h25no.clh |
| Poids de la formule | 367.92 |
| Pourcentage de pureté | >99% |
| Gamme de produits | Tocris |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?