Learn More
ZNF148 Antibody, Alexa Fluor™ 750, R&D Systems™
Code produit 18444024 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18444024 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18444024 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP171872AF750
 Article restreint
Estimated Shipment: 30-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
ZNF148 Polyclonal specifically detects ZNF148 in Human, Mouse samples. It is validated for Immunoprecipitation, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène ZNF148
Applications Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Alexa Fluor 750
Dilution Western Blot
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène BERF-1, BFCOL1, CACCC box-binding protein, CLL-associated antigen KW-10, HT-BETA, pHZ-52, Transcription factor ZBP-89, ZBP89, ZBP-89, ZFP148zinc finger protein 148 (pHZ-52), Zinc finger DNA-binding protein 89, zinc finger protein 148
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène The immunogen for this product maps to a region between residue 744 and 794 of human Zinc Finger DNA-Binding Protein 89 using the numbering given in entry NP_068799.2 (GeneID 7707).
Méthode de purification Immunogen affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 7707
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus