Description
ZNF16 Polyclonal specifically detects ZNF16 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spécification
Spécification
| Antigène | ZNF16 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Formule | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Alias de gène | KOX9Zinc finger protein KOX9, zinc finger protein 16, zinc finger protein 16 (KOX 9) |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-210 of human ZNF16 (NP_008889.2). MPSLRTRREEAEMELSVPGPSPWTPAAQARVRDAPAVTHPGSAACGTPCCSDTELEAICPHYQQPDCDTRTEDKEFLHKEDIHEDLESQAEISENYAGDVSQVPELGDLCDDVSERDWGVPEGRRLPQSLSQEGDFTPAAMGLLRGPLGEKDLDCNGFDSRFSLSPNLMACQEIPTEERPHPYDMGGQSFQHSVDLTGHEGVPTAESPLI |
| Méthode de purification | Affinity purified |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?